Få mere at vide
Prochloraz Manganese Chloride Complex, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prochloraz Manganese Chloride Complex |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/4C15H16Cl3N3O2.2ClH.Mn/c4*1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18;;;/h4*3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 1625 |