Få mere at vide
Prochloraz-desimidazole-formylamino 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318079
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318079 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318079 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16290150AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide
CAS 139542-32-8
Analyt- eller komponentnavne N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 Cl3 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Urea, N'-formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-, Prochloraz desimidazole-formylamino
InChI formel InChI=1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
SMIL CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)NC=O
IUPAC navn N-[propyl-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]carbamoyl]formamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 353.63
Mængde 1 ml
Formel vægt 352.0148 g/mol