Få mere at vide
Prochloraz-desimidazole-formylamino 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide |
| CAS | 139542-32-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H15 Cl3 N2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Urea, N'-formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-, Prochloraz desimidazole-formylamino |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20) |
| SMIL | CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)NC=O |
| Vis mere |