Få mere at vide
Contec™ ProChlor
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083190 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Trigger sprayflaske
Mængde:
2 x 5 l
6 x 1 l
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
2 flasker
6 flasker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde Sterilitet Pakningsstørrelse
15547171 Trigger sprayflaske 6 x 1 l Steril 6 flasker
15597161 Flaske med låg 2 x 5 l Steril 2 flasker
15904332 Flaske med låg 6 x 1 l Steril 6 flasker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15547171 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SBT102PC
Contec ProChlor er et revolutionerende nyt sporicid, der opnår et 100% drab mod sporer på under 1 min.
Sikrer at renrummet er fri for forurening og partikler.
En blanding af hypoklorsyre i renset vand, Contec ProChlor leveres klar til brug og er effektiv mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær, vira og sporer.
Contec ProChlor er 0,2 mikron filtreret og fyldt i et Grade A miljø. Forsynet med dobbeltposer, er produktet designet til let adgang til farmaceutiske renrum.
Funktioner& Fordele
  • Log 6 drab mod Bacillus subtilis på 60 sekunder sparer tid brugt på biodekontaminering
  • Filtreret til 0,2 mikron i et klasse B renrum sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Steril version tilgængelig til klasse A og B renrum
  • Indeholder ingen kvaternær ammonium eller overfladeaktivt stof, så det er meget lavt restindhold
  • Ingen fareklassificering betyder, at der kun kræves grundlæggende PPE og ingen særlig bortskaffelse
  • Dobbeltpose pakket i lineær riveemballage, så det er nemt at åbne, selv når du har handsker på
  • Ikke klassificeret som ætsende og kan bruges sikkert i alle områder af renrummet
Bemærk: Se 15567161 for udløserspray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spormord
Form Flydende spray
pH 3 til 6
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Stabiliseret hypoklorsyre blandet med renset vand
Koncentration 2000 ppm hypoklorsyre
Beholdertype Trigger sprayflaske
Indhold og opbevaring Må ikke fryses. Opbevares under 40 °C.
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Brugsklar desinfektionsmiddel til hård overflade
Emballage Dobbeltpose i polyethylen
Mængde 6 x 1 l
Volumen (engelsk) 33,81 oz.
Volumen (metrisk) 1 L