Beskrivelse
Sikrer at renrummet er fri for forurening og partikler.
En blanding af hypoklorsyre i renset vand, Contec ProChlor leveres klar til brug og er effektiv mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær, vira og sporer.
Contec ProChlor er 0,2 mikron filtreret og fyldt i et Grade A miljø. Forsynet med dobbeltposer, er produktet designet til let adgang til farmaceutiske renrum.
Funktioner& Fordele
- Log 6 drab mod Bacillus subtilis på 60 sekunder sparer tid brugt på biodekontaminering
- Filtreret til 0,2 mikron i et klasse B renrum sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
- Steril version tilgængelig til klasse A og B renrum
- Indeholder ingen kvaternær ammonium eller overfladeaktivt stof, så det er meget lavt restindhold
- Ingen fareklassificering betyder, at der kun kræves grundlæggende PPE og ingen særlig bortskaffelse
- Dobbeltpose pakket i lineær riveemballage, så det er nemt at åbne, selv når du har handsker på
- Ikke klassificeret som ætsende og kan bruges sikkert i alle områder af renrummet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Desinfektionsmiddel |
| Form | Væske |
| pH | 3 til 6 |
| Sterilitet | Steril |
| Udseende | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Renrum i klasse A og B |
| Farve | Klar |
| Sammensætning | Væske |
| Beholdertype | Flaske med låg |
| Vis mere |