Få mere at vide
Contec™ ProChlor
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15537161 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Beholder: Flaske med låg, Mængde: 2 x 5 L, Steril: Nej
Artikelnummer.
15537161 Beholder: Flaske med låg, Mængde: 2 x 5 L, Steril: Nej
1 options
Artikelnummer. 15537161 Leverandør Contec™ Leverandørnr. FBC502PC
 Begrænset vare
På lager
Contec ProChlor er et revolutionerende nyt sporicid, der opnår et 100% drab mod sporer på under 1 min.
Sikrer at renrummet er fri for forurening og partikler
En blanding af hypoklorsyre i renset vand, Contec ProChlor leveres klar til brug og er effektiv mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær, vira og sporer.
Contec ProChlor er 0,2 mikron filtreret og fyldt i et Grade A miljø. Forsynet med dobbeltposer, er produktet designet til let adgang til farmaceutiske renrum.
Funktioner& Fordele
  • Log 6 drab mod Bacillus subtilis på 60 sekunder sparer tid brugt på biodekontaminering
  • Filtreret til 0,2 mikron i et klasse B renrum sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Steril version tilgængelig til klasse A og B renrum
  • Indeholder ingen kvaternær ammonium eller overfladeaktivt stof, så det er meget lavt restindhold
  • Ingen fareklassificering betyder, at der kun kræves grundlæggende PPE og ingen særlig bortskaffelse
  • Dobbeltpose pakket i lineær riveemballage, så det er nemt at åbne, selv når du har handsker på
  • Ikke klassificeret som ætsende og kan bruges sikkert i alle områder af renrummet
Bemærk: Se 15567161 for udløserspray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sporicidt desinfektions- og rengøringsmiddel
Form Væske
pH 6,5 til 7,5
Sterilitet Ikke steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Stabiliseret hypoklorsyre blandet med renset vand
Koncentration 2000 ppm hypoklorsyre
Beholdertype Flaske med låg
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Brugsklar desinfektionsmiddel til hård overflade
Mængde 2 x 5 l
Volumen (metrisk) 5 L