Beskrivelse
Sikrer renrummet er frit for forurening og partikler.
En blanding af hypoklorsyre i renset vand, Contec ProChlor leveres færdig til brug og er effektivt mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær, vira og sporer.
Contec ProChlor er filtreret med 0,2 mikron og fyldes i et Grade A-miljø. Produktet leveres dobbelt pakket og er designet til nem adgang til farmaceutiske renrum.
Funktioner & Fordele
- Log 6 drab mod Bacillus subtilis på 60 sekunder sparer tid brugt på biodekontaminering
- Filtreret til 0,2 mikron i et Grade B renrum, sikrer produktet, at produktet er fri for forurening og partikler
- Steril version tilgængelig til renrum i klasse A og B
- Indeholder hverken kvartært ammonium eller tensid, så det er meget lavt restindhold
- Ingen fareklassificering betyder, at kun grundlæggende PPE kræves, og der kræves ingen særlig bortskaffelse
- Dobbelt pakket pakket i lineær tætpakke, så den er nem at åbne, selv når man har handsker på
- Ikke klassificeret som korrosiv og kan bruges sikkert i alle områder af renrummet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Disinfectant |
| Form | Liquid |
| pH | 3 to 6 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Udseende | Colorless |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Clear |
| Sammensætning | Stabilized Hypochlorous acid blended with purified water |
| Beholdertype | Flaske med låg |
| Engangs | Limited-use |
| Vis mere |