missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Procaterol hydrochloride

Beskrivelse
Specific and very potent β2 agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procaterol hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 326.82 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.821 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?