Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Vaskebuffer (10X)
Artikelnummer. p-200022107
Mængde:
25 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15542117
Brand: Invitrogen™ EPX66666000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ProcartaPlex Wash Buffer er til brug med ProcartaPlex analyser. Det leveres som et 10X koncentrat og bruges til vask af ProcartaPlex analyser ved hjælp af plader med flad bund.
ProcartaPlex Wash Buffer er til brug med ProcartaPlex analyser. Det leveres som et 10X koncentrat og bruges til vask af ProcartaPlex analyser ved hjælp af plader med flad bund. Det er en simpel blanding af buffere, salte og mildt rengøringsmiddel.
ProcartaPlex Vaskebuffer (10X) er inkluderet i vores basissæt og hyldepaneler. Derudover tilbyder vi det her som en selvstændig vare.
Anmeldt ansøgning
  • Multiplex immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Buffer
Mængde 25 ml
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Må kun benyttes til forskning.