Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Vaskebuffer (10X)
Artikelnummer. 15542117
Skift visning
Mængde:
25 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15542117 25 ml Hver
16396622 200 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15542117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX66666000
ProcartaPlex Wash Buffer er til brug med ProcartaPlex analyser. Det leveres som et 10X koncentrat og bruges til vask af ProcartaPlex analyser ved hjælp af plader med flad bund.
ProcartaPlex Wash Buffer er til brug med ProcartaPlex analyser. Det leveres som et 10X koncentrat og bruges til vask af ProcartaPlex analyser ved hjælp af plader med flad bund. Det er en simpel blanding af buffere, salte og mildt rengøringsmiddel.
ProcartaPlex Vaskebuffer (10X) er inkluderet i vores basissæt og hyldepaneler. Derudover tilbyder vi det her som en selvstændig vare.
Anmeldt ansøgning
  • Multiplex immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Buffer
Mængde 25 ml
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Må kun benyttes til forskning.