Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rotte CRP Simplex
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
Indeholder
- koncentrerede magnetiske perler coatet med monoklonalt antistof mod rotte-CRP
- rotte CRP Standard (lyofiliseret)
- Biotin-konjugat (50x) anti-rotte CRP monoklonalt antistof
- Universal Assay Buffer 10x
- Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
- ProcartaPlex brug af assays Luminex™ xMAP teknologi til multianalytpåvisning af udskilte proteiner, herunder cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer og andre proteiner
- Det anbefales at fortynde CRP-prøver, når de måles i serum eller plasma
- Den anbefalede prøvefortyndingsfaktor er 1:200.000
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | Rotte |
| Til brug med (applikation) | Multiplex immunoassay |
| Protein undertype | C-reaktivt protein (CRP) |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma, Serum |
| Prøvevolumen | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |
| Synonym | C-reaktivt protein, pentraxin-relateret, PTX1 |