Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex Rotte Basic Kit
Ideel løsning til vurdering af flere proteinbiomarkører i en enkelt prøve. Dette kit inkluderer alle ikke-målspecifikke reagenser - assayfortynder, vaskebuffere, SA-PE og plader. Udforsk vores brede portefølje af prækonfigurerede paneler og kombinerbare enkelte analytter.
Brand: Invitrogen™ EPX010-30420-901
Indeholder:
- Læsebuffer
- Vaskebuffer 10x
- Streptavidin-PE
- Universal analysebuffer
- Detektionsantistoffortynder Human
- PCR 8-rørsstrimmel
- Klæbende film
- Greiner Mikroplade sort 96 brønd
Beskrivelse
- Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
- Dette sæt indeholder ikke en Multiscreen-filterplade
- ProcartaPlex brug af assays Luminex™ xMAP teknologi til multianalytpåvisning af udskilte proteiner, herunder cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer og andre proteiner
Tekniske data
Grundlæggende og opsætningssæt | |
Rotte | |
Se Analysecertifikat | |
ProcartaPlex™ |
96 prøver | |
Kan kombineres | |
Luminex™ Instrumenter |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
415912-000 | Analysecertifikat | 02/07/2024 | EPX010-30420-901 |
398705-000 | Analysecertifikat | 08/02/2024 | EPX010-30420-901 |
398705-000 | Analysecertifikat | 06/02/2024 | EPX010-30420-901 |
382998-000 | Analysecertifikat | 22/09/2023 | EPX010-30420-901 |
382473-000 | Analysecertifikat | 14/09/2023 | EPX010-30420-901 |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.