Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rotte Antistof Isotyping Panel (6 plex)
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
Indeholder
- Rotte Isotyping Standard Mix
- Rotte Isotyping Bead Mix
- Rotte Isotyping Detection Antistofblanding
- Læsebuffer
- Vaskebuffer 10x
- Universal Assay Buffer 10x
- Detektionsantistoffortynder
- PCR 8-rørsstrimmel
- Klæbende film
- Greiner Mikroplade sort 96 brønd
- Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
- Vores analyser er designet til brug med Luminex MAGPIX™ , Luminex 100 , Luminex 200 , eller Bio-Rad Bio-Plex analysatorer
- Dette sæt indeholder ikke en Multiscreen-filterplade
- Det anbefales at fortynde prøver, når de måles i serum eller plasma
- Den anbefalede prøvefortyndingsfaktor er 1:40.000
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | Rotte |
| Til brug med (applikation) | Multiplex immunoassay |
| Protein undertype | IgA, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgM |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma, Serum |
| Prøvevolumen | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |