Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Porcin IL-6 Simplex
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
Indeholder
- koncentrerede magnetiske perler coatet med monoklonalt antistof mod svine-IL-6
- porcin IL-6 Standard (lyofiliseret)
- Biotin-konjugat (20x) anti-porcint IL-6 monoklonalt antistof
- Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
- ProcartaPlex brug af assays Luminex™ xMAP teknologi til multianalytpåvisning af udskilte proteiner, herunder cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer og andre proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | Svin |
| Til brug med (applikation) | Multiplex immunoassay |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma, Serum |
| Prøvevolumen | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |
| Synonym | Interleukin-6, Interferon-beta 2, B-cellestimulerende faktor 2 |