Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Platinanalysebuffer til serumprøver
Beskrivelse
ProcartaPlex Platinanalysebuffer til serumprøver (1X) bruges til fortynding af serumprøver og giver resultater for spids- og fortyndingsgenvinding i området 70-130–%.
ProcartaPlex Platinanalysebuffer til serumprøver (1X) tilbydes her som en selvstændig genstand til platin ProcartaPlex paneler.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Buffer |
| Mængde | 10 ml |
| Arter | ADN |
| Form | Væske |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C |
| Forsendelsestilstand | Våd is |