Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Platinanalysebuffer til plasmaprøver
Beskrivelse
ProcartaPlex Platinanalysebuffer til plasmaprøver bruges til fortynding af plasmaprøver og giver resultater for spike- og fortyndingsgenvinding i området 70-130–%.
ProcartaPlex Platinanalysebuffer til plasmaprøver er inkluderet i vores Platinum ProcartaPlex Human Basic Kit til plasmaprøver (kat.nr. EPXP010-10421-901) og hyldevare platinpaneler. Det tilbydes her som en enkeltstående vare.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Buffer |
| Mængde | 10 ml |
| Arter | ADN |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Prøvetype | Plasma |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C |
| Forsendelsestilstand | Våd is |