Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex NHP MCP-1 (CCL2) Simplex
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
Indeholder
- koncentrerede magnetiske perler belagt med monoklonalt antistof mod ikke-human primat MCP-1
- ikke-human primat MCP-1 Standard (lyofiliseret)
- Biotin-konjugat (50x) anti-non-human primat MCP-1 monoklonalt antistof
- Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
- ProcartaPlex brug af assays Luminex™ xMAP teknologi til multianalytpåvisning af udskilte proteiner, herunder cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer og andre proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | Abe |
| Til brug med (applikation) | Multiplex immunoassay |
| Protein undertype | CCL2 (MCP-1) |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma, Serum |
| Prøvevolumen | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |
| Synonym | Monocyt kemoattraktant protein 1, MCAF, HC11 |