Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mus Th1/Th2 Cytokin& Chemokine Panel 1, 20plex
Artikelnummer. 15379317
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15379317 96 prøver 96 tests
1 options
Artikelnummer. 15379317 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX20026090901
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
  • Mus Standard Mix A
  • Museperleblanding B
  • Museperleblanding D
  • Muse Detection Antibody Mix B
  • Muse Detection Antibody Mix D
  • Læsebuffer
  • Vaskebuffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal analysebuffer
  • Detektionsantistoffortynder
  • PCR 8-rørsstrimmel
  • Klæbende film
  • Greiner Mikroplade sort 96 brønd
De ProcartaPlex Mus Th1/Th2 Cytokin& Chemokine Panel 1 20plex muliggør studiet af immunfunktion ved at analysere 20 proteinmål i en enkelt brønd vha. Luminex xMAP teknologi.
De ProcartaPlex Mus Th1/Th2 Cytokin& Chemokine Panel 1 20plex muliggør studiet af immunfunktion ved at analysere 20 proteinmål i en enkelt brønd vha. Luminex xMAP teknologi. Panelet består af to modulære underpaneler, der er en undergruppe af musecytokinet& Chemokine Panel 1A 36plex (kat. nr. EPX360-26092-901). Dette kit er fuldt ud kombinerbart med de andre underpaneler eller individuelle simplex-assays svarende til målene i 36-plex panelet.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
Målliste [perleområde]:
Th1/Th2: GM-CSF [42], IFN gamma [38], IL-1 beta [19], IL-2 [20], IL-4 [26], IL-5 [27], IL-6 [28], IL-12p70 [39], IL-13 [35], IL-18 [66], TNF alfa [45]
Kemokiner: Eotaxin (CCL11) [62], GRO alfa (CXCL1) [43], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-3 (CCL7) [48], MIP-1 alfa (CCL3) [47], MIP-1 beta (CCL4) [5], M5IP)-ANT [44]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktionerne omfatter:
•Reproducerbare, pålidelige —resultater valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
• Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt –25 50μ L prøve
• Veletableret Luminex teknologi højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt –25 50μ L-—prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 96 prøver
Arter Mus
Kombinerbarhed Kan kombineres
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Multiplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
Indhold og opbevaring
•2 hætteglas Mus Standard Mix A (lyofiliseret)
• 1 hætteglas Capture Bead Mix B (1X)
• 1 hætteglas Capture Bead Mix D (1X)
• 1 hætteglas Biotinyleret Detection Antibody Mix B (50X)
• 1 hætteglas Biotinyleret Detection Antibody Mix D (50X)
• 1 flaske læsebuffer (1X)
• 1 flaske vaskebuffer (10X)
• 1 flaske Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaske Universal Assay Buffer (1X)
• 1 flaske Detection Antibody Diluent (1X)
• 8-rørs strimmel
• Klæbende film
• Fladbundet 96-brønds plade, sort Opbevares
ved 2 C °til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner, Chemokines