Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mus højfølsomt panel, 5plex
Artikelnummer. 15502567
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde unitSize
15502567 96 prøver 96 tests
1 options
Artikelnummer. 15502567 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPXS05022199901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Mus High Sensitivity Standard Mix
  • Mus High Sensitivity Panel Bead Mix
  • Mus High Sensitivity Panel Detection Antibody Mix
  • Ampflifikationsreagens I
  • Ampflifikationsreagens II
  • Læsebuffer
  • Vaskebuffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal analysebuffer
  • Detektionsantistoffortynder
  • PCR 8-rørsstrimmel
  • Klæbende film
  • Greiner Mikroplade sort 96 brønd
De ProcartaPlex Mus High Sensitivity Panel 5plexl muliggør undersøgelsens immunfunktion ved at analysere 5 proteinmål: IFN gamma, IL-2, IL-4, IL-6 og TNF alfa i en enkelt brønd vha. Luminex xMAP teknologi.
De ProcartaPlex Mus High Sensitivity Panel 5plexl muliggør undersøgelsens immunfunktion ved at analysere 5 proteinmål: IFN gamma, IL-2, IL-4, IL-6 og TNF alfa i en enkelt brønd vha. Luminex xMAP teknologi. Dette panel er designet til at måle prøver med 10 gange lavere LLOQ'er (Lower Limit of Quantification) med følsomhed for alle analytter i femtogramområdet. Dette panel kan kombineres med højfølsomme simplex-sæt, så du kan skabe dit eget multiplex-panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion og kvantificering.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
Målliste [perleområde]: IFN gamma [38], IL-2 [20], IL-4 [26], IL-6 [28], TNF alfa [45]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktionerne omfatter:
•Reproducerbare, pålidelige —resultater valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
• Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt –25 50μ L prøve
• Veletableret Luminex teknologi højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt –25 50μ L-—prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel med høj følsomhed
Mængde 96 prøver
Arter Mus
Kombinerbarhed Kan kombineres (kun høj følsomhed)
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Multiplex panel med høj følsomhed
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Indhold og opbevaring
•2 hætteglas Mus Standard Mix A - HS (lyofiliseret)
• 1 hætteglas Capture Bead Mix - HS (1X)
• 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistofblanding - HS (50X)
• 1 flaske Ampflification Reagent I
• 1 flaske Ampflification Reagent II
• 1 flaske læsebuffer (1X)
• 1 flaske vaskebuffer (10X)
• 1 flaske Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaske Universal Assay Buffer (1X)
• 1 flaske Detection Antibody Diluent (1X)
• PCR 8-rørs strimmel
• Klæbende film
• Fladbundet 96-brønds plade, sort Opbevares
>ved 2 C °til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi, Onkologi