Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Mus Essential Panel 2 (8 plex)
Artikelnummer. 15552467
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15552467 96 prøver 96 tests
1 options
Artikelnummer. 15552467 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX08020832901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19240.00 DKK
    13468.00 DKK / 96 tests
    Spare 5772.00 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Indeholder
  • Mus Standard Mix A
  • Mouse Essentail Panel 2 Bead Mix
  • Mouse Essentail Panel 2 Detection Antibody Mix
  • Læsebuffer
  • Vaskebuffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal analysebuffer
  • Detektionsantistoffortynder
  • PCR 8-rørsstrimmel
  • Klæbende film
  • Greiner Mikroplade sort 96 brønd
Ideel løsning til vurdering af flere proteinbiomarkører i en enkelt prøve. Udforsk vores brede portefølje af præ-konfigurerede paneler og kombinerbare enkelte analytter.
  • Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
  • ProcartaPlex brug af assays Luminex™ xMAP teknologi til multianalytpåvisning af udskilte proteiner, herunder cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer og andre proteiner
  • Dette sæt indeholder ikke en Multiscreen-filterplade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 96 prøver
Arter Mus
Til brug med (applikation) Multiplex immunoassay
Protein undertype CCL2 (MCP-1), CXCL1 (GRO alpha), CXCL2 (MIP-2), IL-1 beta, IL-10, IL-17A, MIP-1 alpha, MIP-1 beta
Prøvetype Cellekultursupernatant, Plasma, Serum
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L