Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex Mus Basic Kit
Artikelnummer. 15502137
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. 15502137
Brand: Invitrogen™ EPX01020440901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Læsebuffer
  • Vaskebuffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal analysebuffer
  • Detektion Antistof Diluent Mus
  • PCR 8-rørsstrimmel
  • Klæbende film
  • Greiner Mikroplade sort 96 brønd
Ideel løsning til vurdering af flere proteinbiomarkører i en enkelt prøve. Dette kit inkluderer alle ikke-målspecifikke reagenser - assayfortynder, vaskebuffere, SA-PE og plader. Udforsk vores brede portefølje af prækonfigurerede paneler og kombinerbare enkelte analytter.
  • Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
  • Dette sæt indeholder ikke en Multiscreen-filterplade
  • ProcartaPlex brug af assays Luminex™ xMAP teknologi til multianalytpåvisning af udskilte proteiner, herunder cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer og andre proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Grundlæggende og opsætningssæt
Mængde 96 prøver
Arter Mus
Kombinerbarhed Kan kombineres
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Produktlinje ProcartaPlex