Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human VEGF-R2 Simplex
Beskrivelse
Indeholder
- koncentrerede magnetiske perler coatet med monoklonalt antistof mod human VEGF-R2
- human VEGF-R2 Standard (lyofiliseret)
- Biotin-konjugat (50x) anti-humant VEGF-R2 monoklonalt antistof
- Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
- ProcartaPlex brug af assays Luminex™ xMAP teknologi til multianalytpåvisning af udskilte proteiner, herunder cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer og andre proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Til brug med (applikation) | Multiplex immunoassay |
| Protein undertype | VEGF-receptor 2 |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma, Serum |
| Prøvevolumen | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |
| Synonym | Vaskulær endothelial vækstfaktor receptor 2, KDR, FLK1, Kinase insert domæne receptor, CD309 |