Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human steroid- og skjoldbruskkirtelhormonpanel, 7plex
Beskrivelse
ProcartaPlex Human Steroid and Thyroid Hormones Panel, 7plex, muliggør samtidig kvantificering af syv hormoner i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi. Testen er baseret på et konkurrerende immunoassay-format, hvor målanalyten i prøven konkurrerer med en mærket sporstof om antistofbinding. Som følge heraf er det detekterede signal omvendt proportionalt med hormonkoncentrationen i prøven.
Panelet leveres i et færdigt format med individuelle hætteglas af fangst- og detektionsreagenser formuleret ved 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Det kan ikke kombineres med simplex-sæt eller andre paneler.
ProcartaPlex Forudkonfigurerede paneler testes grundigt for analytkombination, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. ProcartaPlex Panelerne leveres med de nødvendige reagenser til at udføre assayen.
Målliste [perleområde]:
Testosteronkonkurrencepræget [37], Thyroxin (T4) Konkurrencepræget [63], Triiodothyronin (T3) Konkurrencepræget [38], DHEA-S Konkurrencepræget [43], Estradiol (E2) Konkurrencepræget [26], Progesteronkonkurrence [35], Kortisol [12]
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
Afhængigt af analyten ProcartaPlex baseres assays på enten sandwich ELISA - eller konkurrenceprægede immunoassay-principper.
- Sandwich-assays bruger to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af målproteinet.
- Konkurrenceprægede assays måler små molekyler eller analytter med begrænsede epitoper, hvor prøveanalytten konkurrerer med et mærket sporstof om antistofbinding, hvilket resulterer i et omvendt signal.
Hvordan teknologien fungerer
ProcartaPlex Analyser bruger Luminex xMAP teknologi, hvor mikroskopiske magnetiske perler indvendigt farves med præcise forhold mellem røde og infrarøde fluoroforer. Hver perlepopulation har en unik spektral signatur og er belagt med antistoffer, der er specifikke for et enkelt mål. Dette gør det muligt at måle forskellige analytter parallelt i samme brønd.
I modsætning til traditionel ELISA, hvor antistoffer er immobiliseret på en plade, ProcartaPlex flyder reagenserne frit i opløsningen, hvilket forbedrer reaktionskinetikken og muliggør effektiv multiplexing med følgende fordele:
- Multiplexing-effektivitet—måler op til 80 proteinmål samtidig
- Lavt prøvevolumen—så lidt som 25 μl til serum eller plasma, eller 50 μl til cellekultur-supernatant
- Tidsbesparende arbejdsgang—giver cirka fire timer
- High Throughput - 96-brønd- og endda 384-brønd-assay-formuleringer er tilgængelige, hvilket hjælper med at bevare værdifulde prøver og samtidig øge assay-effektiviteten.
ProcartaPlex Multiplexpaneler og simplex-analyser findes for seks (arter: menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
For mere information og en komplet liste over tilgængelige mål, besøg thermofisher.com/procartaplex.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Ikke-kombinerbar |
| Perletype | Magnetisk |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex Instrumenter |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Prøvetype | Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter, Cerebrospinalvæske |
| Prøvevolumen | Serum, plasma, CSF: 25 μl, CCS: 50 μl |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.