Få mere at vide
Invitrogen™ STAT5A[pY694] Menneskelig ProcartaPlex™ Simplex-kit
Beskrivelse
ProcartaPlex Human STAT5A[pY694] Simplex Kit måler niveauet af total STAT5A[pY694] i cellelysater. Det er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan skabe dit eget multiplexpanel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteinkvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-kits (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun brug for ét bufferkit (solgt separat) for hver assayplade uanset plex-størrelse.
Til forberedelse af cellelysater anbefaler vi enten ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Kat. Nr. EPX-99999-000) eller celleekstraktionsbuffer (Kat. Nr. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Single –Use Cocktail 100X (Kat. Nr. 78440 eller 78442). Disse buffere er ikke inkluderet i sættet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være egnede.
ProcartaPlex Human STAT5A[pY694] Simplex Kit er en del af Human ProcartaPlex Multi Pathway Panel (phospho), 12plex (Cat. Nr. EPX120-97130-PHO), som supplerer ProcartaPlex Human Multi Pathway Panel (totalt), 12plex (Cat. Nr. EPX120-97030-901).
Ud over STAT5A[pY694] Simplex Kit tilbyder vi også et STAT5A (totalt) Simplex Kit samt sæt til måling af andre mål i JAK-STAT-signalvejen, såsom STAT1, STAT1[pY701], STAT3, STAT3[pY705], STAT6, STAT6[pY641], JAK2, JAK2[pY1007/1008], FYN, FYN[pY530], SRC, SRC[pY416].
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
- Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
- Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Kuglerne i assayen ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne xMAP Luminex (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.Luminex
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information, herunder en omfattende liste over individuelle proteinmål.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Simplex sæt |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Kan kombineres |
| Perletype | Magnetisk |
| Perleregion | STAT5A[pY694] [51] |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Format | Simplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.