Få mere at vide
Invitrogen™ STAT3 Menneskelig ProcartaPlex™ Simplex-kit
Artikelnummer. 30829953
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
30829953 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 30829953 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01097019901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
ProcartaPlex Simplex-sæt muliggør præcis analyse af det protein, der er af interesse.
ProcartaPlex Human STAT3 Simplex Kit måler niveauet af det samlede STAT3 i cellelysater. Det er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-kits, så du kan skabe dit eget multiplexpanel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteinkvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-kits (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun brug for ét bufferkit (solgt separat) for hver assayplade uanset plex-størrelse.
Til forberedelse af cellelysater anbefaler vi enten ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Kat. Nr. EPX-99999-000) eller celleekstraktionsbuffer (Kat. Nr. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Single –Use Cocktail 100X (Kat. Nr. 78440 eller 78442). Disse buffere er ikke inkluderet i sættet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være egnede.
ProcartaPlex Human STAT3 Simplex Kit er en del af Human ProcartaPlex JAK-STAT Pathway Panel (totalt), 6plex (Cat. Nr. EPX060-97024-901), som supplerer ProcartaPlex Human MAPK Pathway Panel (fosfo), 6plex (Cat. Nr. EPX060-97117-PHO).
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
  • Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Kuglerne i assayen ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne xMAP Luminex (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.Luminex
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information, herunder en omfattende liste over individuelle proteinmål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Perleregion STAT3 [29]
Assay følsomhed Som bestemt for Lot 1: 0,77 U/ml
Analyseområde Som bestemt for Lot 1: 7 - 29000 U/ml
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene STAT3
Gene Alias APRF
Gen-id (Entrez) 6774
Gen symbol STAT3
Interassay CV Som bestemt for Lot 1: 3,2%
Intraassay CV Som bestemt for Lot 1: 4,1%
Multiplex Størrelse Plex Nr. Simplex
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellelysater
Prøvevolumen Cellelysater (forfortyndet): 25μ L
UniProt ID P40763
Synonym Signal transducer and activator of transcription 3, Acute-phase response factor
Indhold og opbevaring Se Analysecertifikat
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Signalering
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.