Få mere at vide
Invitrogen™ NF-L Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Artikelnummer. 31034606
Skift visning
Mængde:
96 tests
Artikelnummer. Mængde
31034606 96 tests
1 options
Artikelnummer. 31034606 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01012362901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen ProcartaPlex Humant NF-L Simplex-kit muliggør præcis analyse af det ønskede protein.
Det menneskelige NF-L ProcartaPlex Simplex Kit måler NF-L protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-kits, så du kan skabe dit eget multiplexpanel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering. Når man kombinerer flere Simplex-sæt (dvs. når man ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun brug for ét bufferkit (solgt separat) for hver analyseplade uanset plex-størrelsen.
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex Immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper af ét protein for at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum eller 50 μl cellekultur-supernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
  • Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Kuglerne Luminex i prøven ProcartaPlex er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne xMAP Luminex (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger prøven matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet analyse mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-fycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt kugle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at skelne spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex-sæt
Mængde 96 tests
Arter ADN
Kombinerbarhed Kombinerbar
Perletype Magnetisk
Perleregion NF-L [78]
Assay følsomhed 5.9 pg/mL
Analyseområde 18-75000 pg/mL
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene NEFL
Gene Alias Neurofilament lyskæde, NF68 2 3 4 5 NFL, CMT1F, CMT2E, proteinphosphatase, regulatorisk underenhed neurofilament, lyspolypeptid 68kDa
Gen-id (Entrez) 4747
Gen symbol NEFL
High-throughput kompatibilitet Ja
Interassay CV 5%
Intraassay CV <10%
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, CSF
Prøvevolumen 25 μl
UniProt ID P07196
Synonym Neurofilament lyskæde, NEFL
Indhold og opbevaring 1 hætteglas fangstperler (50x)
1 vial biotinyleret detektionsantistof (50x)
2 hætteglas Standard Mix (lyofiliseret)
Opbevar som angivet på analysecertifikatet.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Neurobiologi
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.