Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Neuroscience Panel, 21plex
Artikelnummer. 31905078
Skift visning
Mængde:
96 Tests
Artikelnummer. Mængde
31905078 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 31905078 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX21015839901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Human ProcartaPlex Neuroscience Panel, 21plex, er det største ProcartaPlex panel for neurologisk forskning og muliggør kvantificering af 21 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi.
Human ProcartaPlex Neuroscience Panel, 21plex, er det største ProcartaPlex panel for neurologisk forskning og muliggør kvantificering af 21 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi. Panelet leveres i et færdigt format med individuelle hætteglas med fangst- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Den kan ikke kombineres med simplexer eller andre paneler.
ProcartaPlex Forudkonfigurerede paneler testes grundigt for analyt-kombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. ProcartaPlex Panelerne leveres med de nødvendige reagenser til at udføre assayen.
Målliste [perleområde]: amyloid beta 1-42 [42], alfa-synuklein (totalt) [53], BDNF [57], CNTF [36], FGF-21 [76], GDNF [44], GFAP [22], kallikrein-6 (KLK6) [14], NCAM-1 [48], neurogranin (NRGN) [75], NF-H [33], NF-L [78], NGF beta [55], NSE [12] S100B [18], TAU (total) [46], TAU [p181] [61], TDP-43 [74], TREM-2 [13] UCHL-1 [19] og YKL-40 (CHI3L1) [34]
Om ProcartaPlex analyser for platformen Luminex
ProcartaPlex Immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper af ét protein for at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum eller 50 μl cellekultur-supernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktioner inkluderer:
  • Reproducerbare, pålidelige resultater—valideret som panel efter den højeste industristandard, inklusive proteinmål-kombinabbilitet og krydsreaktivitetstestning
  • Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
  • Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Perlerne Luminex i assayen ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne xMAP Luminex (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, INTELLIFLEXxMAP, xMAP INTELLIFLEX DR-SE og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger prøven matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet analyse mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-fycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt kugle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at skelne spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplexpanel
Mængde 96 Tests
Arter ADN
Kombinerbarhed Ikke-kompatibelt
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Interassay CV Mindre end 15%
Intraassay CV Mindre end 15%
Multiplex Størrelse Plex Nr. 21 plex
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, plasma, cerebrospinalvæske
Prøvevolumen Serum, plasma, CSF: 25 μl
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Neurobiologi
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.