Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Neuroinflammationspanel, 21plex
Beskrivelse
ProcartaPlex Human Neuroinflammation Panel, 21plex, muliggør kvantificering af 10 centrale neurologiske og 11 inflammatoriske markører i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi. Panelet leveres i et færdigt format med individuelle hætteglas med fangst- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning. Den kan ikke kombineres med simplexer eller andre paneler.
ProcartaPlex Forudkonfigurerede paneler testes grundigt for analyt-kombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. ProcartaPlex Panelerne leveres med de nødvendige reagenser til at udføre assayen.
Neurologiske proteinmål [perleregion]: amyloid beta 1-42 [42], BDNF [57], GFAP [29], neurogranin (NRGN) [75], NF-H [33], NF-L [78], S100B [18], TAU (total) [46], TAU [p181] [61], UCHL-1 [19]
Inflammatoriske proteinmål [perleregion]: IFN gamma [43], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-6 [25], IL-8 [27], IL-10 [28], IL-13 [35], IP-10 [22], MCP-1 [51], TNF alfa [45], TREM-2 [13]
Om ProcartaPlex analyser for platformen Luminex
ProcartaPlex Immunoassays er baseret på principperne om en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein for at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum eller 50 μl cellekultur-supernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktioner inkluderer:
- Reproducerbare, pålidelige resultater—valideret som panel efter den højeste industristandard, inklusive proteinmål-kombinabbilitet og krydsreaktivitetstestning
- Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
- Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Luminex Kuglerne i assayen ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne xMAP Luminex (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, INTELLIFLEX xMAP , , DR-SE xMAP INTELLIFLEX og ).MAGPIX Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger prøven matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet analyse mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-fycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt kugle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at skelne spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner med betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplexpanel |
| Mængde | 96 Tests |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Ikke-kompatibelt |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Interassay CV | Mindre end 15% |
| Intraassay CV | Mindre end 15% |
| Multiplex Størrelse Plex Nr. | 21 plex |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.