Få mere at vide
Invitrogen™ MEK1[pS218/pS222] Menneskelig ProcartaPlex™ Simplex-kit
Product Code. 30275912
Change view
Click to view available options
Mængde:
96 tests
Product Code. Mængde
30275912 96 tests
1 options
Product Code. 30275912 Supplier Invitrogen™ Supplier No. EPX01097114PHO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 DKK
    2201.50 DKK / Pakke med 96
    Spare 943.50 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Invitrogen ProcartaPlex Human MEK1[pS218/pS222] Simplex Kit muliggør præcis analyse af det ønskede protein.
Human ProcartaPlex MEK1[pS218/pS222] Simplex Kit måler niveauet af fosforyleret MEK1[pS218/pS222] i cellelysater. Det er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan skabe dit eget multiplexpanel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteinkvantificering. Når man kombinerer flere Simplex-sæt (dvs. når man ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun brug for ét bufferkit (solgt separat) for hver analyseplade uanset plex-størrelsen.
Til fremstilling af cellelysater anbefaler vi brugen af enten ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Kat. Nej. EPX-999999-000) eller celleekstraktionsbuffer (Cat. Nej. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Stop Protease og Phosphatase-hæmmer enkeltvis til brug af Cocktail 100X (Cat. Nr. 78440 eller 78442). Disse buffere er ikke inkluderet i sættet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være passende.
Human ProcartaPlex MEK1[pS218/pS222] Simplex Kit er en del af Human ProcartaPlex MAPK Pathway Panel (phospho) 6plex (Cat. Nej. EPX060-97117-PHO), som supplerer ProcartaPlex Human MAPK Pathway Panel (total) 6plex (Cat. Nej. EPX060-97017-901).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Simplex-sæt
Mængde 96 tests
Arter ADN
Kombinerbarhed Kombinerbar
Perletype Magnetisk
Perleregion MEK1[pS218/pS222] [63]
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene MAP2K1
Gene Alias 5604
Gen-id (Entrez) MAP2K1
High-throughput kompatibilitet Ja
Interassay CV Se Analysecertifikat
Intraassay CV Se Analysecertifikat
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellelysater
Prøvevolumen Cellelysater (fortyndede): 25 μl
UniProt ID Q02750
Synonym Mitogenaktiveret proteinkinase
Indhold og opbevaring 1 vial Capture Beads (50x)
1 vial biotinyleret detektionsantistof (50x)
2 vials Standard Mix (lyofiliseret)
Bevar som angivet på analysecertifikatet.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Signalering
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskning.