Få mere at vide
Invitrogen™ MAPK Pathway Panel (phospho), 6plex
Artikelnummer. 30276182
Skift visning
Mængde:
96 tests
Artikelnummer. Mængde
30276182 96 tests
1 options
Artikelnummer. 30276182 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX06097117PHO
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Invitrogen ProcartaPlex Human MAPK Pathway Panel (phospho), 6plex muliggør præcis og samtidig analyse af 6 fosforylerede proteiner, der er involveret i MAPK-vejen.
Human ProcartaPlex MAPK Pathway Panel (phospho), 6plex, muliggør samtidig kvantificering af seks fosforylerede proteiner, der er inkluderet i MAPK-cellens signalvej. Den supplerer ProcartaPlex Human MAPK Pathway Panel (total) 6plex (Cat. Nej. EPX060-97017-901), som måler det samlede proteinniveau af de samme seks proteiner.
Panelet er valideret til brug med cellelysater. Til fremstilling af cellelysater anbefaler vi brugen af enten ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Kat. Nej. EPX-999999-000) eller celleekstraktionsbuffer (Cat. Nej. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Stop Protease og Phosphatase-hæmmer enkeltvis til brug af Cocktail 100X (Cat. Nr. 78440 eller 78442). Disse buffere er ikke inkluderet i panelet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være passende.
Dette sæt er kompatibelt med alle Luminex instrumenter. Hvis du bruger et xMAP INTELLIFLEX DR-SE-instrument, anbefaler vi vores ProcartaPlex Human MAPK Pathway Dual Reporter Panel 2x6plex (Cat. Nej. EPX060-97217-DR), som muliggør samtidig kvantificering af total- og fosforylerede proteiner på samme kugle i en enkelt brønd.
Panelet leveres i et færdigt format med individuelle hætteglas med fangst- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning.
ProcartaPlex Forudkonfigurerede paneler testes grundigt for analyt-kombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre assayen.
Mål [perleområde]: JNK1/3[pT183/pT221] [13], p38[pT180/pY182] [14], FAK[pY397] [30], c-Myc[pS62] [53], ERK1[pT202/pY204] [62], MEK1[pS218/pS222] [63]
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex Immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper af ét protein for at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum eller 50 μl cellekultur-supernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Flere resultater pr. prøve - mål flere proteinmål samtidig i en enkelt prøve på 25 til 50 μl
  • Veletableret Luminex teknologi – højt anerkendt multiplexingplatform til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays benytter Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25 til 50 μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Kuglerne Luminex i prøven ProcartaPlex er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne xMAP Luminex (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger prøven matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet analyse mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin mod R-fycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt kugle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at skelne spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplexpanel
Mængde 96 tests
Arter ADN
Kombinerbarhed Kombinerbar
Perletype Magnetisk
Perleregion JNK1/3[pT183/pT221] [13], p38[pT180/pY182] [14], FAK[pY397] [30], c-Myc[pS62] [53], ERK1[pT202/pY204] [62], MEK1[pS218/pS222] [63]
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
High-throughput kompatibilitet Ja
Interassay CV Se Analysecertifikat
Intraassay CV Se Analysecertifikat
Multiplex Størrelse Plex Nr. 6plex
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellelysater
Prøvevolumen Cellelysater (fortyndede): 25 μl
Indhold og opbevaring 2 hætteglas Standardblanding (lyofiliseret)
1 hætteglas Detektionsantistofblanding (1X)
1 flaske Perleblanding (1X)
1 flaske Universal Assay Buffer (10X)
1 flaske Streptavidin-PE (SA-PE) (1X)
1 flaske Vaskebøjle (10X)
2 8-rørstrimmel
1 fladbundet 96-brønds plade, sort
1 mikroplade Lågplade
Pakning
Opbevare som angivet på analysecertifikatet.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Signalering
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.