Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Panel (fosfo), 6plex
Artikelnummer. 30484960
Skift visning
Mængde:
96 tests
Artikelnummer. Mængde
30484960 96 tests
1 options
Artikelnummer. 30484960 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX06097124PHO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14510.00 DKK
    10157.00 DKK / Pakke med 96
    Spare 4353.00 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
ProcartaPlex paneler muliggør præcis analyse af de proteiner, der er af interesse.
ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Panel (phospho), 6plex, muliggør samtidig kvantificering af seks fosforylerede proteiner i JAK-STAT cellens signalvej. Den supplerer Human ProcartaPlex JAK-STAT Pathway Panel (totalt), 6plex (Cat. Nej. EPX060-97024-901), som måler det samlede proteinniveau i de seks proteiner.
Panelet er valideret til brug med cellelysater. Til fremstilling af cellelysater anbefaler vi brugen af enten ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Kat. Nej. EPX-999999-000) eller celleekstraktionsbuffer (Cat. Nej. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Halt Protease and Phosphatase Inhibitor engangscocktail –100X (Kat. Nr. 78440 eller 78442). Disse buffere er ikke inkluderet i panelet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være egnede.
Dette sæt er kompatibelt med alle Luminex instrumenter. Hvis du bruger et xMAP INTELLIFLEX DR-SE instrument, anbefaler vi vores ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Dual Reporter Panel, 2x6plex (Cat. Nej. EPX060-97224-DR), som muliggør samtidig kvantificering af total- og fosforylerede proteiner på samme kugle i en enkelt brønd.
Panelet leveres i et færdigt format med individuelle hætteglas med fangst- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning.
ProcartaPlex Forudkonfigurerede paneler testes grundigt for analyt-kombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre assayen.
Mål [perleområde]: STAT1[pY701] [73], STAT3[pY705] [29], STAT6[pY641] [75], JAK2[pY1007/1008] [55], FYN[pY530] [78], SRC[pY416] [20]
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex Immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper af ét protein for at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum eller 50 μl cellekultur-supernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
  • Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Kuglerne i assayen ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne Luminex xMAP (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, og MAGPIX).Luminex Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger prøven matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet analyse mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-fycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt kugle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at skelne spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information, herunder en omfattende liste over individuelle proteinmål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplexpanel
Mængde 96 tests
Arter ADN
Kombinerbarhed Ikke-kompatibelt
Perletype Magnetisk
Format Multiplex-kit
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
High-throughput kompatibilitet O60674
Multiplex Størrelse Plex Nr. Panel
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellelysater
Prøvevolumen Cellelysater (fortyndede): 25 μl
UniProt ID O60674
Indhold og opbevaring Se Analysecertifikat
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Signalering
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.