Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Dual Reporter Panel, 2x6plex
Beskrivelse
ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Dual Reporter Panel, 2x6plex, muliggør samtidig kvantificering af 12 parametre (6 i alt og 6 fosforylerede proteiner) på samme kugle i en enkelt brønd. Dette opnås ved at udnytte to forskellige detektorantistoffer med forskellige farvekonjugater i assayen samt de dobbelte rapportererfunktioner og den ekstra violette laser i xMAP INTELLIFLEX DR-SE-instrumentet.
ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Dual Reporter Panel, 2x6plex, er valideret til brug med cellelysater. Til fremstilling af cellelysater anbefaler vi brugen af enten ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Kat. Nr. EPX-99999-000) eller Cell Extraction Buffer (Kat. Nr. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Single –Use Cocktail 100X (Kat. Nr. 78440 eller 78442). Disse buffere er ikke inkluderet i sættet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være egnede.
Panelet leveres i et færdigt format med individuelle hætteglas med fangst- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning.
ProcartaPlex Forudkonfigurerede paneler testes grundigt for analytkombination, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre assayen.
Dette sæt er kun kompatibelt med xMAP INTELLIFLEX DR-SE-instrumentet. For alle andre Luminex instrumenter tilbyder ProcartaPlex vi Human JAK-STAT Pathway Panel (total), 6plex (Cat. Nr. EPX060-97024-901) og ProcartaPlex Human JAK-STAT Pathway Panel (phospho), 6plex (Cat. Nr. EPX060-97124-PHO). Andre muligheder inkluderer køb af Simplex-sæt eller brug af vores Panel Configurator til at skabe et specialdesignet Mix &Match-panel.
Mål [perleområde]: STAT1+STAT1[pY701] [73], STAT3+ STAT3 [pY705] [29], STAT6+ STAT6 [pY641] [75], JAK2+ JAK2 [pY1007/1008] [55], FYN+ FYN [pY530] [78], SRC+ SRC [pY416] [20]
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
- Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
- Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Kuglerne i assayen ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne xMAP Luminex (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.Luminex
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information, herunder en omfattende liste over individuelle proteinmål.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Ikke-kombinerbar |
| Perletype | Magnetisk |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Multiplex Størrelse Plex Nr. | Panel |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Prøvetype | Cellelysater |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.