Få mere at vide
Invitrogen™ IL-10 Human ProcartaPlex™ Simplex sæt
Artikelnummer. 15552147
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15552147 96 prøver 96 tests
1 options
Artikelnummer. 15552147 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01A10215901
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Indeholder
  • koncentrerede magnetiske perler coatet med monoklonalt antistof mod human IL-10
  • human IL-10 Standard (lyofiliseret)
  • Biotin-konjugat (50x) anti-humant IL-10 monoklonalt antistof
Ideel løsning til vurdering af flere proteinbiomarkører i en enkelt prøve. Udforsk vores brede portefølje af præ-konfigurerede paneler og kombinerbare enkelte analytter.
Ved kombination af flere Simplex-sæt (dvs. når der ikke bruges et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun behov for ét bufferkit (sælges separat) til hver analyseplade uanset plexstørrelse.
Om ProcartaPlex Assays for Luminex Platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
•Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt –25 50μ L prøve
•Veletableret Luminex teknologi —højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt –25 50μ L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype IL-10 [28]
Assay følsomhed Som bestemt for parti 1: 0,1 pg/ml
Analyseområde Som bestemt for parti 1: 2,44 - 10.000 pg/ml
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene interleukin 10
Gene Alias CSIF, GVHDS, IL-10A, TGIF, IL10
Gen-id (Entrez) 3586
Gen symbol IL10
Produktlinje ProcartaPlex
Protein Interleukin-10
Protein undertype IL-10, Cytokinsyntesehæmmende faktor, CSIF
Prøvetype Serum, plasma, cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
UniProt ID P22301
Indhold og opbevaring
•1 hætteglas Capture Beads (50X)
• 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistof (50X)
• 2 hætteglas Human Standard Mix A (lyofiliseret)
Opbevares ved 2 C °til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi, Onkologi, Neurobiologi, Toksikologi, Kardiovaskulær