Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human HVEM (CD270) Simplex
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
Indeholder
- koncentrerede magnetiske perler belagt med monoklonalt antistof mod humant HVEM (CD270)
- human HVEM (CD270) Standard (lyofiliseret)
- Biotin-konjugat (50x) anti-humant HVEM (CD270) monoklonalt antistof
- Kvantificer flere mål i celle/vævskultursupernatanter, serum og plasma
- ProcartaPlex brug af assays Luminex™ xMAP teknologi til multianalytpåvisning af udskilte proteiner, herunder cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer og andre proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Til brug med (applikation) | Multiplex immunoassay |
| Protein undertype | CD270 (HVEM) |
| Prøvevolumen | Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L |
| Synonym | herpes virus indgangsmediator, TNFRSF14, LIGHTR |