Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Menneskelig højfølsomhedspanel, 9plex
Artikelnummer. 15512567
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15512567 96 prøver 96 tests
1 options
Artikelnummer. 15512567 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPXS09012199901
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Indeholder
  • Human High Sensitivity Standard Mix
  • Human High Sensitivity Panel Bead Mix
  • Human High Sensitivity Panel Detection Antistof Mix
  • Ampflifikationsreagens I
  • Ampflifikationsreagens II
  • Læsebuffer
  • Vaskebuffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal analysebuffer
  • Detektionsantistoffortynder
  • PCR 8-rørsstrimmel
  • Klæbende film
  • Greiner Mikroplade sort 96 brønd
De ProcartaPlex Human High Sensitivity Panel 9plex muliggør studiet af immunfunktion ved at analysere 9 proteinmål i en enkelt brønd vha. Luminex xMAP teknologi.
ProcartaPlex Human High Sensitivity Panel 9plex muliggør studiet af immunfunktion ved at analysere 9 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi. Dette panel er designet til at måle prøver med 10-fold lavere LLOQ (Lower Limit of Quantification) med følsomheder for alle analytter i femtogramområdet. Dette panel kan kombineres med højfølsomheds simplex-kits, så du kan skabe dit eget multiplex-panel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteindetektion og kvantificering.
ProcartaPlex Forudkonfigurerede paneler testes grundigt for analytkombination, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre assayen.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
Målliste [perleområde]: IFN gamma [43], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-4 [20], IL-6 [25], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-17A (CTLA-8) [36], TNF alfa [45]
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktioner inkluderer:
  • Reproducerbare, pålidelige resultater—valideret som panel efter den højeste industristandard, inklusive proteinmål-kombinabbilitet og krydsreaktivitetstestning
  • Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt prøve på 25 til 50 μl
  • Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays benytter Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25 til 50 μl prøve—fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Perlerne Luminex i assayet ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne Luminex xMAP (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, , og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det ønskede protein. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel med høj følsomhed
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres (kun høj følsomhed)
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Multiplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
Indhold og opbevaring
•2 hætteglas Human Standard Mix A - HS (lyofiliseret)
• 1 hætteglas Capture Bead Mix - HS (1X)
• 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistofblanding - HS (50X)
• 1 flaske Ampflification Reagent I
• 1 flaske Ampflification Reagent II
• 1 flaske læsebuffer (1X)
• 1 flaske vaskebuffer (10X)
• 1 flaske Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaske Universal Assay Buffer (1X)
• 1 flaske Detection Antibody Diluent (1X)
• PCR 8-rørs strimmel
• Klæbende film
• Fladbundet 96-brønds plade, sort Opbevares
ved 2 C °til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi, Onkologi
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.