Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Growth Hormone (GH) Simplex Kit
Beskrivelse
ProcartaPlex Human Growth Hormone (GH) Simplex Kit måler væksthormon (GH) protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan skabe dit eget multiplex-panel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteinkvantificering. Når man kombinerer flere Simplex-kits (dvs. når man ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun brug for ét bufferkit (solgt separat) for hver assayplade uanset plex-størrelse.
Om ProcartaPlex analyser for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
- Reproducerbare, pålidelige resultater—valideret som panel efter den højeste industristandard, inklusive proteinmål-kombinabbilitet og krydsreaktivitetstestning
- Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
- Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve—fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Perlerne Luminex i assayet ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne Luminex xMAP (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, , og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det ønskede protein. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information og tilgængelige produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Simplex sæt |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Kan kombineres |
| Perletype | Magnetisk |
| Perleregion | Væksthormon (GH) [48] |
| Assay følsomhed | Som bestemt for Lot 1: 0,037 ng/ml |
| Analyseområde | Som bestemt for Lot 1: 50 til 0,1 ng/ml |
| Format | Simplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex Instrumenter |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.