Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Follikel Stimulerende Hormon (FSH) Simplex Kit
Artikelnummer. 31942582
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
31942582 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 31942582 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01012366901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Human Follicle Stimulating Hormone (FSH) Simplex Kit måler ProcartaPlex Follikel Stimulerende Hormon (FSH) protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan skabe dit eget multiplex-panel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteinkvantificering.
ProcartaPlex Human Follicle Stimulating Hormone (FSH) Simplex Kit måler Follicle Stimulating Hormone (FSH) proteinet og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan skabe dit eget multiplex-panel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteinkvantificering. Når man kombinerer flere Simplex-sæt (dvs. når man ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun brug for ét bufferkit (solgt separat) for hver prøveplade uanset plex-størrelse.
Om ProcartaPlex analyser for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Reproducerbare, pålidelige resultater—valideret som panel efter den højeste industristandard, inklusive proteinmål-kombinabbilitet og krydsreaktivitetstestning
  • Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
  • Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve—fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Perlerne Luminex i assayet ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne Luminex xMAP (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, , og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det ønskede protein. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information og tilgængelige produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Perleregion Follikelstimulerende hormon (FSH) [77]
Assay følsomhed Som bestemt for Lot 1: 1,717 ng/ml
Analyseområde Som bestemt for Lot 1: 3,7 til 15.000 ng/ml
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex Instrumenter
Gene FSHB
Gene Alias HH24
Gen-id (Entrez) 2488
Interassay CV Som bestemt for Lot 1: 7,2%
Intraassay CV Som bestemt for Lot 1: 13,2%
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter, Cerebrospinalvæske
Prøvevolumen Serum, plasma, CSF: 25 μl, CCS: 50 μl
UniProt ID P01225
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Endokrinologi
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.