Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Estradiol (E2) Konkurrencepræget Simplex-kit
Artikelnummer. 31942320
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
31942320 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 31942320 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01012468901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
ProcartaPlex Human Estradiol (E2) Competitive Simplex Kit måler Estradiol (E2)-proteinet og er baseret på en konkurrenceteknik ELISA, hvor prøvetestosteron konkurrerer med en mærket sporstof om antistofbinding, hvilket resulterer i et omvendt signal proportionalt med kortisolkoncentrationen.
ProcartaPlex Human Estradiol (E2) Competitive Simplex Kit måler Estradiol (E2)-proteinet og er baseret på en konkurrenceteknik ELISA, hvor prøvetestosteron konkurrerer med en mærket sporstof om antistofbinding, hvilket resulterer i et omvendt signal proportionalt med kortisolkoncentrationen.
Dette sæt kan bruges til enkeltmålskvantificering eller kombineres med andre simplex-assays for at skabe et panel. ProcartaPlex Konkurrencedygtige simplex-sæt er kompatible med hinanden og kan også kombineres med sandwich-assays. Brug venligst panelkonfiguratoren til at verificere kompatibiliteten af det ønskede panel.
Et ProcartaPlex Basic Kit (solgt separat) er nødvendigt for at køre assayen, da Simplex-sæt kun indeholder assay-specifikke komponenter og ikke indeholder nogen buffer eller plade.
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex Assays er perlebaserede immunoassays designet til multiplex-proteinanalyse på Luminex™ xMAP instrumenter. De muliggør samtidig detektion og kvantificering af flere proteinmål fra en enkelt, lille mængde prøve, hvilket hjælper forskere med at spare tid, prøve og omkostninger sammenlignet med traditionelle single-analyte ELISA'er.
Afhængigt af analyten ProcartaPlex baseres assays på enten sandwich ELISA - eller konkurrenceprægede immunoassay-principper.
  • Sandwich-assays bruger to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af målproteinet.
  • Konkurrenceprægede assays måler små molekyler eller analytter med begrænsede epitoper, hvor prøveanalytten konkurrerer med et mærket sporstof om antistofbinding, hvilket resulterer i et omvendt signal.
Hvordan teknologien fungerer
ProcartaPlex Analyser bruger Luminex xMAP teknologi, hvor mikroskopiske magnetiske perler indvendigt farves med præcise forhold mellem røde og infrarøde fluoroforer. Hver perlepopulation har en unik spektral signatur og er belagt med antistoffer, der er specifikke for et enkelt mål. Dette gør det muligt at måle forskellige analytter parallelt i samme brønd.
I modsætning til traditionel ELISA, hvor antistoffer er immobiliseret på en plade, ProcartaPlex flyder reagenserne frit i opløsningen, hvilket forbedrer reaktionskinetikken og muliggør effektiv multiplexing med følgende fordele:
  • Multiplexing-effektivitet—måler op til 80 proteinmål samtidig
  • Lavt prøvevolumen—så lidt som 25 μl til serum eller plasma, eller 50 μl til cellekultur-supernatant
  • Tidsbesparende arbejdsgang—giver cirka fire timer
  • High Throughput - 96-brønd- og endda 384-brønd-assay-formuleringer er tilgængelige, hvilket hjælper med at bevare værdifulde prøver og samtidig øge assay-effektiviteten.
ProcartaPlex Multiplex-paneler og simplex-analyser findes for seks (arter: menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
For mere information og en komplet liste over tilgængelige mål, besøg thermofisher.com/procartaplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Perleregion Estradiol (E2) [26]
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex Instrumenter
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter, Cerebrospinalvæske
Prøvevolumen Serum, plasma, CSF: 25 μl, CCS: 50 μl
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Endokrinologi
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.