Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Humant cytokin/kemokin/vækstfaktorpanel 1, 45plex
Beskrivelse
Indeholder
- Human Standard Mix A
- Human Standard Mix B
- Human Standard Mix C
- Human Bead Mix B
- Human Bead Mix C
- Human Bead Mix D
- Human Bead Mix F
- Human Bead Mix G
- Human detektionsantistofblanding B
- Human Detection Antibody Mix C
- Human Detection Antibody Mix D
- Human Detection Antibody Mix E
- Human Detection Antibody Mix G
- Læsebuffer
- Vaskebuffer 10x
- Streptavidin-PE
- Universal analysebuffer
- Detektionsantistoffortynder
- PCR 8-rørsstrimmel
- Klæbende film
- Greiner Mikroplade sort 96 brønd
De ProcartaPlex Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel 1 45plex muliggør udforskning af immunfunktionen ved at analysere 45 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Panelet består af fem modulære underpaneler, der giver mulighed for en indledende bred skærm for at bestemme mål af interesse og efterfølgende undersøgelser, der analyserer specifikke funktionelle undergrupper af cytokiner, der kan købes separat. Underpanelerne er fuldt ud kombinerbare med hinanden eller med individuelle simpleksassays svarende til målene i panelet. De samme mål kan findes i Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Convenience Panel 1 45plex (kat. nr. EPXR450-12171-901), som er i et klar-til-brug format, der kræver mindre pipettering.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
Målliste [perleområde]:
Th1/Th2: GM-CSF [44], IFN gamma [43], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-8 [27], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-5]NF al [6]
Th9/Th17/Th22/Treg: IL-9 [52], IL-10 [28], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14]
Inflammatoriske cytokiner: IFN alfa [48], IL-1 alfa [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF beta [54]
Chemokines. Eotaxin (CCL11) [33], GRO alfa (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alfa (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], RANTES (CCL10) [42 alpha], [CCL5)-12 alpha]
Vækstfaktorer: BDNF [57], EGF [56], FGF-2 [75], HGF [46], NGF beta [55], PDGF-BB [77], PlGF-1 [29], SCF [39], VEGF-A [78], VEGF-D [53]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktionerne omfatter:
•Reproducerbare, pålidelige —resultater valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
• Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt –25 50μ L prøve
• Veletableret Luminex teknologi højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt –25 50μ L-—prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Kan kombineres |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Prøvetype | Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter |
| Vis mere |