Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Cytokine og Chemokine Panel 1, 16plex
Beskrivelse
Indeholder
Human Standard Mix B, Human Bead Mix D, Human Bead Mix E, Human Detection Antibody Mix D, Human Detection Antibody Mix E, Reading Buffer, Wash Buffer 10X, Streptavidin-PE, Universal Assay Buffer, Detection Antibody Diluent, PCR 8-Tube Strip, Adhesive Film, Greiner Mikroplade (sort, 96-brønd)
The ProcartaPlex Human Cytokine & Chemokine Panel 1 16plex enables the exploration of the immune response by analyzing 16 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. The panel is comprised of two modular sub-panels that are a subset of the Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel 1 45plex (Cat. No. EPX450-12171-901). This kit is fully combinable with the other sub-panels or individual simplex assays corresponding to the targets in the 45-plex panel.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.
ProcartaPlex multiplex panels are available in multiple formats across six species (human, mouse, rat, nonhuman primate, porcine, and canine). Visit our ProcartaPlex Immunoassays page for more information and available products.
Target list [bead region]:
- Inflammatory cytokines: IFN alpha [48], IL-1 alpha [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-8 (CXCL8) [27], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF beta [54]
- Chemokines: Eotaxin (CCL11) [33], GRO alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], RANTES (CCL5) [42], SDF-1 alpha [13]
De ProcartaPlex Humant cytokin& Chemokine Panel 1 16plex muliggør udforskning af immunresponset ved at analysere 16 proteinmål i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi. Panelet består af to modulære underpaneler, der er en undergruppe af Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel 1 45plex (kat. nr. EPX450-12171-901). Dette kit er fuldt ud kombinerbart med de andre underpaneler eller individuelle simpleksassays svarende til målene i 45-plex panelet.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg vores ProcartaPlex Immunoassays side for mere information og tilgængelige produkter.
Målliste [perleområde]:
- Inflammatoriske cytokiner: IFN alfa [48], IL-1 alfa [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-8 (CXCL8) [27], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF beta [54]
- Kemokiner: Eotaxin (CCL11) [33], GRO alfa (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alfa (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], [47], [1] alpha [5DF], [4] (CCL)]
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktionerne omfatter:
- Reproducerbare, pålidelige —resultater valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
- Flere resultater pr. —prøve måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
- Veletableret Luminex teknologi højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en –enkelt 25 50μ —L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information og tilgængelige produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Kan kombineres |
| Assay følsomhed | Se Analysecertifikat |
| Analyseområde | Se Analysecertifikat |
| Format | Multiplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Prøvetype | Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter |
| Vis mere |