Få mere at vide
Invitrogen™ bCatenin Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Artikelnummer. 30827784
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
30827784 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 30827784 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01097028901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
ProcartaPlex Simplex-sæt muliggør præcis analyse af det protein, der er af interesse.
ProcartaPlex Human bCatenin Simplex Kit måler niveauet af det samlede bCatenin i cellelysater. Det er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan skabe dit eget multiplex-panel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteinkvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-kits (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er kun ét buffer-kit (solgt separat) nødvendigt for hver analyseplade uanset plex-størrelse.
Til forberedelse af cellelysater anbefaler vi enten ProcartaPlex Cell Lysis Buffer (Kat. Nr. EPX-99999-000) eller celleekstraktionsbuffer (Kat. Nr. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Single –Use Cocktail 100X (Kat. Nr. 78440 eller 78442). Disse buffere er ikke inkluderet i sættet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være egnede.
Ud over ProcartaPlex Human bCatenin Simplex Kit tilbyder ProcartaPlex vi også Human bCatenin[Ser33/37] Simplex Kit (Cat. Nr. EPX010-97128-PHO), samt mange andre sæt til forskning i signalvejer.
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Flere resultater pr. prøve—måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
  • Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform—til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en enkelt 25-50 – μl prøve fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Kuglerne i assayen ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne xMAP Luminex (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det protein, der er af interesse. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.Luminex
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information, herunder en omfattende liste over individuelle proteinmål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Perleregion bCatenin [22]
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene CTNNB1
Gene Alias CTNNB
Gen-id (Entrez) 1499
Gen symbol CTNNB1
Interassay CV Se Analysecertifikat
Intraassay CV Se Analysecertifikat
Multiplex Størrelse Plex Nr. Simplex
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellelysater
Prøvevolumen Cellelysater (forfortyndet): 25μ L
UniProt ID P35222
Synonym Catenin (Cadherin-Associated Protein), Beta 1
Indhold og opbevaring Se Analysecertifikat
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Signalering
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.