Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Cellelysebuffer
Artikelnummer. 15572117
Skift visning
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15572117 20 ml 20ml
1 options
Artikelnummer. 15572117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX99999000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til at lysere celler under ikke-denaturerende forhold. Invitrogen™ ProcartaPlex™ Cell Lysis Buffer er tilgængelig i 20mL enheder, der skal opbevares afkølet (til kontinuerlig brug) eller frosset (i længere perioder). Yderligere proteaseinhibitorer kan tilsættes uden vanskeligheder.
Til lyse af adhærerende μceller bruges 400 L cellelysebuffer til en 10 cm skål. For ikke-adhærente celler μanvendes 400 L buffer pr. 107 celler, når de er blevet vasket i PBS og pelleteret. Buffer skal afkøles, og PMSF skal tilsættes til bufferen umiddelbart før brug.
Buffer sammensætning:
  • 20 mM Tris-HCl (pH 7,5)
  • 150 mM NaCl
  • 1 mM Na2EDTA
  • 1 mm EGTA
  • 1 % Triton
  • 2,5 mM natriumpyrophosphat
  • 1 mMβ -glycerofosfat
  • 1 mM Na3VO4
  • 1 μg/ml leupeptin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Buffer
Mængde 20 ml
Arter Hund, Mus, Rotte, Svin, Ikke-menneskelig primat, ADN
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Produktlinje ProcartaPlex