Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Cellelysatanalysefortynder (1X)
Artikelnummer. 16352014
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
16352014 10 ml
1 options
Artikelnummer. 16352014 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX11114000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ProcartaPlex Cell Lysate Assay Diluent (1X) er til brug med Apoptosis 6-Plex Human ProcartaPlex Panel til fortynding af cellelysatprøver.
ProcartaPlex Cell Lysate Assay Diluent (1X) er til brug med Apoptosis 6-Plex Human ProcartaPlex Panel (Kat. nr. EPX060-15823-901) til fortynding af cellelysatprøver. Diluent følger med panelet, men tilbydes her også som enkeltstående vare.
Anmeldt ansøgning
  • Multiplex immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fortynder
Mængde 10 ml
Produktlinje ProcartaPlex
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Forsendelsestilstand Våd is