Få mere at vide
Miele Professional™ ProCare Lab 11 MA
Artikelnummer. 15410425 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15410425 10 kg 10kg
1 options
Artikelnummer. 15410425 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 10266720
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pulverrengøringsmiddel, mildt basisk, 10 kg. Til optimal oparbejdning af laboratorieredskaber.
  • Skumdæmpende effekt, fri for oxidanter
  • Velegnet til oparbejdningsfaserne i vaskemaskine-desinfektorer
  • Velegnet til alle typer materialer
  • pH-værdi 11,7 til 11,9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 11,7 til 11,9
Oversigt Pulver rengøringsmiddel
Til brug med (udstyr) Velegnet til oparbejdningsfaserne i vaskemaskine-desinfektorer
Volumen (metrisk) 10 kg