Få mere at vide
Miele Professional™ ProCare Lab 10 MA - 5 L
Artikelnummer. 15430425 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15430425 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 15430425 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 10265670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 DKK
    705.50 DKK / 5 L
    Spare 101.50 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Flydende vaskemiddel, mildt basisk, 5 L. Til optimal oparbejdning af laboratorieglasvarer og redskaber.
  • Fri for overfladeaktive stoffer og oxidanter
  • Specielt udviklet til Miele Professional
  • Velegnet til alle typer materialer
  • pH-værdi 11,6 til 11,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flydende vaskemiddel
pH 11.6 til 11.8
Oversigt Flydende rengøringsmiddel, mildt basisk
Til brug med (udstyr) Til optimal oparbejdning af laboratorieglasvarer og redskaber
Volumen (metrisk) 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Miele ProCare Lab 10 MA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate