Få mere at vide
Miele Professional™ Vaskepulver
Artikelnummer. 15506935 Shop alle Miele produkter
Skift visning
pH:
12,5 til 12,7
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. pH Pakningsstørrelse
15506935 12,5 til 12,7 5 L
1 options
Artikelnummer. 15506935 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 10265620
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Flydende vaskemiddel ProCare Lab 10 AP , alkalisk, 5 L
  • Fri for overfladeaktive stoffer, fosforforbindelser og oxidanter
  • Specielt udviklet til Miele Professional
  • Velegnet til alle typer materialer
  • pH-værdi fra 12,5 til 12,7
  • Til brug med laboratorieglasvaskere
  • Fremragende til fjernelse af olier med lav viskositet, uorganisk og organisk snavs og genstridige eller indtørrede rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Koncentreret væske
pH 12,5 til 12,7
Sammensætning Polycarboxylat alkalihydroxid
Oversigt ProCare Lab 10 AP - 5 L
Til brug med (applikation) Rengøring af laboratorieredskaber
Til brug med (udstyr) Laboratorievaskere
Volumen (metrisk) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Miele ProCare Lab 10 AP
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide