Få mere at vide
Procarbazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30420947
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30420947 1 g
1 options
Artikelnummer. 30420947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7554001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Molekylær formel C12 H19 N3 O . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Benzamide','N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-','hydrochloride (1:1), Benzamide','N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-','monohydrochloride (9CI), p-Toluamide','N-isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, N-Isopropyl-α-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
SMIL Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
IUPAC navn 4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-N-propan-2-ylbenzamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 257.76
Formel vægt 257.1295