Få mere at vide
Procarbazinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049843
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049843 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049843 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3239.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Procarbazinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Analyt- eller komponentnavne Procarbazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H19 N3 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467, p-Toluamide, N-isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), N-Isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
SMIL Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
IUPAC navn 4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-N-propan-2-ylbenzamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 257.76
Mængde 100 mg
Formel vægt 257,1295 g/mol