Få mere at vide
Procarbazinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458525
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458525 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458525 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3239.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procarbazine hydrochloride
CAS 366-70-1
Analyt- eller komponentnavne Procarbazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H19 N3 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-(1-methylethyl)-4-[(2-methylhydrazino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 1-Methyl-2-[p-(isopropylcarbamoyl)benzyl]hydrazine hydrochloride, 2-[-Isopropylcarbamoyl)benzyl]-1-methylhydrazine hydrochloride, IBZ, Ibenzmethyzin hydrochloride, Ibenzmethyzine hydrochloride, MBH, MIH hydrochloride, Matulane, N-Isopropyl-p-(2-methylhydrazinomethyl)benzamide hydrochloride, NCI-C 01810, NSC 77213, Nathulane, Natulan, Natulan hydrochloride, Natulanar, PCB hydrochloride, Procarbazine hydrochloride, Ro 4 6467/1, Ro 4-6467, p-Toluamide, N-isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-,monohydrochloride (8CI), N-Isopropyl-alpha-(2-methylhydrazino)-p-toluamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
IUPAC navn 4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-N-propan-2-ylbenzamid; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 257.76
Mængde 10 mg
Formel vægt 257,1295 g/mol