Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procarbazine hydrochloride |
| Tab ved tørring | 2% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 257.76 |
| Procent renhed | ≥97,5% (HPLC) |
Sikkerhed og håndtering
- Procarbazine hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .