Få mere at vide
Procaine, TRC
Artikelnummer. 30005688
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30005688 1 g
1 options
Artikelnummer. 30005688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7552031G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procaine
CAS 59-46-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 H20 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester (8CI), 2-(Diethylamino)ethyl p-aminobenzoate, 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 4-Aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester, Diethylaminoethyl p-aminobenzoate, Duracaine, NSC 169497, Nissocaine, Pfizerpen AS, Procain, Procaine, Procaine base, SP 01, Spinocaine, Vitamin H3, p-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester, β-(Diethylamino)ethyl p-aminobenzoate, β-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Formel vægt 236.1525
Procent renhed >95%